Anti-APOBEC3D Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB08270
EVBIEB08270EA 194 EUR InStock
EVBIEB08270
Anti-APOBEC3D Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOBEC3D (apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide-like 3D)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité