Anti-HRASLS / H-REV107 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08325
EVBIEB08325EA 194 EUR InStock
EVBIEB08325
Anti-HRASLS / H-REV107 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HRASLS / H-REV107
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité