Anti-NCEH1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08327
EVBIEB08327EA 339 EUR InStock
EVBIEB08327
Anti-NCEH1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NCEH1 (neutral cholesterol ester hydrolase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité