Anti-RPE65 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08369
EVBIEB08369EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08369
Anti-RPE65 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RPE65 (retinal pigment epithelium-specific protein 65kDa)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité