Anti-CDHR5 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB08372
EVBIEB08372EA 202 EUR InStock
EVBIEB08372
Anti-CDHR5 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDHR5 (cadherin-related family member 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité