Anti-RASSF8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08395
EVBIEB08395EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08395
Anti-RASSF8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RASSF8 (Ras association (RalGDS/AF-6) domain family (N-terminal) member 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité