Anti-LYPLAL1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08406
EVBIEB08406EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08406
Anti-LYPLAL1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LYPLAL1 (lysophospholipase-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité