Anti-MARK2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08426
EVBIEB08426EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08426
Anti-MARK2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MARK2 (MAP/microtubule affinity-regulating kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité