Anti-MTHFS Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08495
EVBIEB08495EA 339 EUR InStock
EVBIEB08495
Anti-MTHFS Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MTHFS (5,10-methenyltetrahydrofolate synthetase (5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité