Anti-IGFBP6 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08513
EVBIEB08513EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08513
Anti-IGFBP6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IGFBP6 (insulin-like growth factor binding protein 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité