Anti-RNF212 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08597
EVBIEB08597EA 202 EUR InStock
EVBIEB08597
Anti-RNF212 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF212 (ring finger protein 212)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité