Anti-USP9X Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08669
EVBIEB08669EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB08669
Anti-USP9X Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: USP9X (ubiquitin specific peptidase 9, X-linked)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité