Anti-ABHD12 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB08783
EVBIEB08783EA 339 EUR InStock
EVBIEB08783
Anti-ABHD12 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABHD12 (abhydrolase domain containing 12)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité