Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SP1 Goat Polyclonal Antibody

Fournisseur: Everest Biotech
EB09068
EVBIEB09068EA 339 EUR InStock
EVBIEB09068
Anti-SP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Western Blot: Approx 100kDa band observed in nuclear lysates of cell line NIH3T3 (calculated MW of 80.4kDa according to NP_038700.2). The observed molecular weight corresponds to earlier findings with different antibodies from other commercial sources. R

Type: Primary
Antigen: SP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité