Anti-PTMA Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09070
EVBIEB09070EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09070
Anti-PTMA Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PTMA (prothymosin, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité