Anti-RASSF1A Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09171
EVBIEB09171EA 339 EUR InStock
EVBIEB09171
Anti-RASSF1A Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RASSF1A
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité