Anti-GCKR Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09275
EVBIEB09275EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09275
Anti-GCKR Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GCKR (glucokinase (hexokinase 4) regulator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité