Anti-E2F7 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09279
EVBIEB09279EA 339 EUR InStock
EVBIEB09279
Anti-E2F7 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E2F7 (E2F transcription factor 7)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité