Anti-STK36 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09334
EVBIEB09334EA 202 EUR InStock
EVBIEB09334
Anti-STK36 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: STK36 (serine/threonine kinase 36)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité