Anti-EXT2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09419
EVBIEB09419EA 202 EUR InStock
EVBIEB09419
Anti-EXT2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EXT2 (exostosin glycosyltransferase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité