Anti-HCAR1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09442
EVBIEB09442EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09442
Anti-HCAR1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCAR1 (hydroxycarboxylic acid receptor 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité