Anti-WNT9B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09452
EVBIEB09452EA 339 EUR InStock
EVBIEB09452
Anti-WNT9B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: WNT9B (wingless-type MMTV integration site family, member 9B)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité