Anti-RAPSN Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09510
EVBIEB09510EA 339 EUR InStock
EVBIEB09510
Anti-RAPSN Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAPSN (receptor-associated protein of the synapse)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité