Anti-UBR4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09611
EVBIEB09611EA 339 EUR InStock
EVBIEB09611
Anti-UBR4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: UBR4 (ubiquitin protein ligase E3 component n-recognin 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité