Anti-TOMM40 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09805
EVBIEB09805EA 339 EUR InStock
EVBIEB09805
Anti-TOMM40 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TOMM40 (translocase of outer mitochondrial membrane 40 homolog (yeast))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité