Anti-TTLL4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09832
EVBIEB09832EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09832
Anti-TTLL4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TTLL4 (tubulin tyrosine ligase-like family, member 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité