Anti-Cryopirin / NALP3 / NLRP3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09884
EVBIEB09884EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09884
Anti-Cryopirin / NALP3 / NLRP3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cryopirin / NALP3 / NLRP3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité