Anti-ADAMTS8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09910
EVBIEB09910EA 194 EUR InStock
EVBIEB09910
Anti-ADAMTS8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ADAMTS8 (ADAM metallopeptidase with thrombospondin type 1 motif, 8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité