Anti-DCUN1D1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB09917
EVBIEB09917EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09917
Anti-DCUN1D1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DCUN1D1 (DCN1, defective in cullin neddylation 1, domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité