Anti-SLC26A6 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09930
EVBIEB09930EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB09930
Anti-SLC26A6 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SLC26A6 (solute carrier family 26 (anion exchanger), member 6)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité