Anti-FANCM Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB09996
EVBIEB09996EA 202 EUR InStock
EVBIEB09996
Anti-FANCM Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FANCM (Fanconi anemia, complementation group M)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité