Anti-POU6F1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10040
EVBIEB10040EA 339 EUR InStock
EVBIEB10040
Anti-POU6F1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: POU6F1 (POU class 6 homeobox 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité