Anti-HOXA9 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10046
EVBIEB10046EA 339 EUR InStock
EVBIEB10046
Anti-HOXA9 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXA9 (homeobox A9)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité