Anti-HCN3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB10176
EVBIEB10176EA 339 EUR InStock
EVBIEB10176
Anti-HCN3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HCN3 (hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium channel 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité