Anti-LMTK2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10304
EVBIEB10304EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10304
Anti-LMTK2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMTK2 (lemur tyrosine kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité