Anti-HOXC8 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10335
EVBIEB10335EA 339 EUR InStock
EVBIEB10335
Anti-HOXC8 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HOXC8 (homeobox C8)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité