Anti-ASNSD1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB10338
EVBIEB10338EA 339 EUR InStock
EVBIEB10338
Anti-ASNSD1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASNSD1 (asparagine synthetase domain containing 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité