Anti-BIRC6 / Apollon Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10371
EVBIEB10371EA 202 EUR InStock
EVBIEB10371
Anti-BIRC6 / Apollon Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BIRC6 / Apollon
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité