Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ALDH6A1 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)

Fournisseur: Everest Biotech
EB10437-B
EVBIEB10437-BEA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10437-B
Anti-ALDH6A1 Goat Polyclonal Antibody (Biotinylated)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ALDH6A1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotinylated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Dog, Cow, Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité