Anti-PCBP1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10498
EVBIEB10498EA 339 EUR InStock
EVBIEB10498
Anti-PCBP1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCBP1 (poly(rC) binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité