Anti-NPAS4 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10571
EVBIEB10571EA 339 EUR InStock
EVBIEB10571
Anti-NPAS4 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPAS4 (neuronal PAS domain protein 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité