Anti-ASCL3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10633
EVBIEB10633EA 339 EUR InStock
EVBIEB10633
Anti-ASCL3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ASCL3 (achaete-scute family bHLH transcription factor 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité