Anti-CD28 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10741
EVBIEB10741EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10741
Anti-CD28 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD28 (CD28 molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité