Anti-GNAQ / ALPHA-q Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB10742
EVBIEB10742EA 325.5 EUR InStock
EVBIEB10742
Anti-GNAQ / ALPHA-q Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GNAQ / ALPHA-q
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité