Anti-LGALS3 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB10775
EVBIEB10775EA 339 EUR InStock
EVBIEB10775
Anti-LGALS3 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LGALS3 (lectin, galactoside-binding, soluble, 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité