Anti-TPO Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11068
EVBIEB11068EA 339 EUR InStock
EVBIEB11068
Anti-TPO Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TPO (thyroid peroxidase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité