Anti-DAO Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB11100
EVBIEB11100EA 339 EUR InStock
EVBIEB11100
Anti-DAO Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DAO (D-amino-acid oxidase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité