Anti-DEFB104A / DEFB104B Goat polyclonal antibody unconjugated
Fournisseur: Everest Biotech
EB11108
EVBIEB11108EA 202 EUR InStock
EVBIEB11108
Anti-DEFB104A / DEFB104B Goat polyclonal antibody unconjugated
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DEFB104A / DEFB104B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité