Anti-SFTPA1 / SFTPA2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11380
EVBIEB11380EA 339 EUR InStock
EVBIEB11380
Anti-SFTPA1 / SFTPA2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SFTPA1 / SFTPA2
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Bovine, Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité