Anti-TBP /Transcription factor IID (isoform1) Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Everest Biotech
EB11401
EVBIEB11401EA 339 EUR InStock
EVBIEB11401
Anti-TBP /Transcription factor IID (isoform1) Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBP /Transcription factor IID (isoform1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité